Få mere at vide
Cyclohexylmagnesiumchlorid, 1M i MeTHF
Artikelnummer. 15488047
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15488047 500 mL 500ml
15478047 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15488047 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51165.AP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 931-51-1 | C6H11ClMg | 142,91 g/mol
Cyclohexylmagnesiumchlorid bruges som Grignard-reagens i grønnere opløsningsmiddel, 2-methyltetrahydrofuran (2-MeTHF). Det bruges som et reagens til indførelse af cyclohexylgruppen; metaldannelse af CH-sure forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cyclohexylmagnesiumchlorid bruges som Grignard-reagens i grønnere opløsningsmiddel, 2-methyltetrahydrofuran (2-MeTHF). Det bruges som et reagens til indførelse af cyclohexylgruppen; metaldannelse af CH-sure forbindelser.
Opløselighed Det reagerer voldsomt
med vand.
Bemærkninger
Air& fugtfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 931-51-1
Molekylær formel C6H11ClMg
Molekylvægt (g/mol) 142.91
MDL nummer MFCD00003816
InChI nøgle WMJMABVHDMRMJA-UHFFFAOYSA-M
Synonym cyclohexylmagnesium chloride, magnesium, chlorocyclohexyl, magnesium,chlorocyclohexyl, cyclohexyl magnesium chloride, chloro cyclohexyl magnesium, chlorocyclohexylmagnesium, cyclohexylmagnesiumchloride, unii-oag686rdsu, cyclohexylmagnesium chloride solution, 2.0 m in diethyl ether, cyclohexylmagnesium cloride
PubChem CID 13605
IUPAC navn magnesium; cyclohexan; chlorid
SMIL Cl[Mg]C1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexylmagnesium chloride
Mængde 500 mL
FN nummer UN2924
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Opløselighedsinformation Den reagerer voldsomt med vand.
Formel vægt 142.91
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1M in MeTHF