Få mere at vide
Cyclohexylmagnesiumchlorid, 1M i MeTHF
Artikelnummer. 15478047
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15478047 100 mL 100ml
15488047 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15478047 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51165.AE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 931-51-1 | C6H11ClMg | 142,91 g/mol
Cyclohexylmagnesiumchlorid bruges som Grignard-reagens i grønnere opløsningsmiddel, 2-methyltetrahydrofuran (2-MeTHF). Det bruges som et reagens til indførelse af cyclohexylgruppen; metaldannelse af CH-sure forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cyclohexylmagnesiumchlorid bruges som Grignard-reagens i grønnere opløsningsmiddel, 2-methyltetrahydrofuran (2-MeTHF). Det bruges som et reagens til indførelse af cyclohexylgruppen; metaldannelse af CH-sure forbindelser.
Opløselighed Det reagerer voldsomt
med vand.
Bemærkninger
Air& fugtfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 931-51-1
Molekylær formel C6H11ClMg
Molekylvægt (g/mol) 142.91
MDL nummer MFCD00003816
InChI nøgle WMJMABVHDMRMJA-UHFFFAOYSA-M
Synonym cyclohexylmagnesium chloride, magnesium, chlorocyclohexyl, magnesium,chlorocyclohexyl, cyclohexyl magnesium chloride, chloro cyclohexyl magnesium, chlorocyclohexylmagnesium, cyclohexylmagnesiumchloride, unii-oag686rdsu, cyclohexylmagnesium chloride solution, 2.0 m in diethyl ether, cyclohexylmagnesium cloride
PubChem CID 13605
IUPAC navn magnesium; cyclohexan; chlorid
SMIL Cl[Mg]C1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexylmagnesium chloride
Mængde 100 mL
FN nummer UN2924
Følsomhed Air and moisture sensitive
Opløselighedsinformation It reacts violently with water.
Formel vægt 142.91
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1M in MeTHF
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexylmagnesium chloride, 1M in MeTHF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methyltetrahydrofuran, Cyclohexylmagnesium chloride