Få mere at vide
Cyclohexyldiphenylphosphine, 98%
Artikelnummer. 11344237
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11344237 100 g 100g
15451467 1 g 1g
11334237 5 g 5g
11324237 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11344237 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036708.22
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 6372-42-5 | C18H21P | 268,34 g/mol
Cyclohexyldiphenylphosphin bruges som ligand i koblingsreaktion. Det bruges også som et medicinsk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6372-42-5
Molekylær formel C18H21P
Molekylvægt (g/mol) 268.34
MDL nummer MFCD00046360
InChI nøgle ZXKWUYWWVSKKQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexyldiphenylphosphine, phosphine, cyclohexyldiphenyl, cyclohexyl diphenyl phosphine, diphenylcyclohexylphosphine, diphenylphosphinocyclohexane, cyclohexyl-diphenyl-phosphane, pubchem6451, acmc-1ba4g, cyclohexyl diphenyl phosphane
PubChem CID 80756
SMIL C1CCC(CC1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexyldiphenylphosphine
Smeltepunkt 58 °C til 62 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 100 g
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
IUPAC navn cyclohexyl(diphenyl)phosphan
Formel vægt 268.34
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof