Få mere at vide
Cyclohexyldiphenylphosphine, 98%
Beskrivelse
Cyclohexyldiphenylphosphin bruges som ligand i koblingsreaktion. Det bruges også som et medicinsk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclohexyldiphenylphosphine |
| Smeltepunkt | 58°C to 62°C |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Mængde | 5 g |
| Følsomhed | Air Sensitive |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| IUPAC navn | cyclohexyldiphenylphosphan |
| Formel vægt | 268.34 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Fast stof |