Få mere at vide
Cyclohexyldiphenylphosphine, 98%
Artikelnummer. 10490821 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10490821 5 g Glasflaske 5g
10278903 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10490821 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 406100050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6372-42-5 | C18H21P | 268,34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6372-42-5
Molekylær formel C18H21P
Molekylvægt (g/mol) 268.34
MDL nummer MFCD00046360
InChI nøgle ZXKWUYWWVSKKQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexyldiphenylphosphine, phosphine, cyclohexyldiphenyl, cyclohexyl diphenyl phosphine, diphenylcyclohexylphosphine, diphenylphosphinocyclohexane, cyclohexyl-diphenyl-phosphane, pubchem6451, acmc-1ba4g, cyclohexyl diphenyl phosphane
PubChem CID 80756
IUPAC navn cyclohexyl(diphenyl)phosphan
SMIL C1CCC(CC1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexyldiphenylphosphine
Smeltepunkt 53,0 °C
Farve Hvid
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig i vand
Formel vægt 268.33
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexyldiphenylphosphine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /