Få mere at vide
Cyclohexylboronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10811681 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10811681 1 g Glass bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10811681 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 431400010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexylboronic acid pinacol ester
CAS 87100-15-0
Farve Colorless to Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C12H23BO2
MDL nummer MFCD04038749
Mængde 1 g
Synonym cyclohexylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 2-cyclohexyl-4,4,5,5-tetramethyl, cyclohexylboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl cyclohexane, pubchem7924, cyclohexylboronic acid, pinacol eser, 1-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl cyclohexane
InChI nøgle OUEVCDGYTKLNMJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2CCCCC2
IUPAC navn 2-cyclohexyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Molekylvægt (g/mol) 210.13
PubChem CID 3668596
Formel vægt 210.13
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexylboronic acid pinacol ester
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.