Få mere at vide
Cyclohexylboronsyre pinacolester, 97%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Cyclohexylboronic acid pinacol ester |
| Farve | Farveløs |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 210.12 |
| Procent renhed | 97% |
| Fysisk form | Væske |