Få mere at vide
Cyclohexylboronsyre pinacol ester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15441269
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15441269 1 g 1g
15451269 5 g 5g
15461269 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15441269 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64178.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 87100-15-0 | C12H23BO2 | 210.124 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87100-15-0
Molekylær formel C12H23BO2
Molekylvægt (g/mol) 210.124
MDL nummer MFCD04038749
InChI nøgle OUEVCDGYTKLNMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 2-cyclohexyl-4,4,5,5-tetramethyl, cyclohexylboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl cyclohexane, pubchem7924, cyclohexylboronic acid, pinacol eser, 1-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl cyclohexane
PubChem CID 3668596
IUPAC navn 2-cyclohexyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2CCCCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexylboronic acid pinacol ester
Farve Farveløs
Mængde 1 g
Formel vægt 210.12
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske