Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Cyclohexylbenzene |
| Navn note | 98% |
| Smeltepunkt | 5°C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.9500g/mL |
| Kogepunkt | 238°C to 240°C |
| Flammepunkt | 98°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Show More |