Få mere at vide
Cyclohexylbenzen, 98%
Artikelnummer. 10000870 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10000870 500 mL Glasflaske 500ml
10530191 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10000870 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 111295000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 827-52-1 | C12H16 | 160,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 827-52-1
Molekylær formel C12H16
Molekylvægt (g/mol) 160.26
MDL nummer MFCD00001451
InChI nøgle IGARGHRYKHJQSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylcyclohexane, benzene, cyclohexyl, cyclohexane, phenyl, cyclohexyl-benzene, cyclohexyl benzene, 4-cyclohexylbenzene, santosol 360, phenyl cyclohexane, 1,1'-biphenyl, 1,2,3,4,5,6-hexahydro, wln: l6tj ar
PubChem CID 13229
IUPAC navn cyclohexylbenzen
SMIL C1CCC(CC1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexylbenzene
Navn note 98%
Smeltepunkt 5 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.9500g/mL
Kogepunkt 238 °C til 240 °C
Flammepunkt 98 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5C6H11
Brydningsindeks 1,5250 til 1,527
Mængde 500 mL
Beilstein 05, 503
Specifik vægtfylde 0.95
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 160.26
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske