Få mere at vide
Cyclohexylbenzen, 97+%
Artikelnummer. 11427797
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11427797 500 g 500g
11417797 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11427797 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16320.36
CAS: 827-52-1 | C12H16 | 160,26 g/mol
Cyclohexylbenzen bruges som opløsningsmiddel med højt kogepunkt. Det finder anvendelse som penetreringsmiddel, der bruges i plast, maling og klæbemidler. Det fungerer som et tilsætningsstof til lithium-ion batterielektrolyt for at øge batterisikkerheden. Det bruges til at fremstille mellemprodukter såsom phenol og cyclohexanon. Yderligere anvendes det til fremstilling af flydende krystaldisplay (LCD) materiale mellem 4-ethylcyclohexylbenzoesyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cyclohexylbenzen bruges som opløsningsmiddel med højt kogepunkt. Det finder anvendelse som penetreringsmiddel, der bruges i plast, maling og klæbemidler. Det fungerer som et tilsætningsstof til lithium-ion batterielektrolyt for at øge batterisikkerheden. Det bruges til at fremstille mellemprodukter såsom phenol og cyclohexanon. Yderligere anvendes det til fremstilling af flydende krystaldisplay (LCD) materiale mellem 4-ethylcyclohexylbenzoesyre.
Opløselighed Ikke blandbar med vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 827-52-1
Molekylær formel C12H16
Molekylvægt (g/mol) 160.26
MDL nummer MFCD00001451
InChI nøgle IGARGHRYKHJQSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylcyclohexane, benzene, cyclohexyl, cyclohexane, phenyl, cyclohexyl-benzene, cyclohexyl benzene, 4-cyclohexylbenzene, santosol 360, phenyl cyclohexane, 1,1'-biphenyl, 1,2,3,4,5,6-hexahydro, wln: l6tj ar
PubChem CID 13229
IUPAC navn cyclohexylbenzen
SMIL C1CCC(CC1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexylbenzene
Smeltepunkt 5 °C til 6 °C
Tæthed 0.945
Kogepunkt 239 °C til 240 °C
Flammepunkt 98 °C (208 °F)
Lugt Mild
Brydningsindeks 1.526
Mængde 500 g
FN nummer UN3082
Beilstein 1906803
Opløselighedsinformation Ublandelig med vand.
Formel vægt 160.26
Procent renhed ≥97%