Få mere at vide
Cyclohexylamin, TRC
Artikelnummer. 30361816
Skift visning
Mængde:
50 mL
Artikelnummer. Mængde
30361816 50 mL
1 options
Artikelnummer. 30361816 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC98455550ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexylamine
CAS 108-91-8
Molekylær formel C6 H13 N
Mængde 50 mL
Synonym Cyclohexylamine (6CI,8CI), 1-Aminocyclohexane, 1-Cyclohexylamine, Aminocyclohexane, Aminohexahydrobenzene, Benzenamine, hexahydro-, Biodur E 1, HY, Hexahydroaniline, Monocyclohexylamine, N-Cyclohexylamine
InChI formel InChI=1S/C6H13N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5,7H2
SMIL NC1CCCCC1
IUPAC navn cyclohexanamin
Molekylvægt (g/mol) 99.17
Formel vægt 99.1048