Få mere at vide
Cyclohexylamine, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -18°C |
| Tæthed | 0.87 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 133°C to 134°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00001486 |
| Mængde | 2.5 L |
| Synonym | Cyclohexylamine, Aminocyclohexane, Cyclohexanamine, Cyclohexylamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 99.17 |
| Grad | Research |