Få mere at vide
Cyclohexylaminhydrochlorid, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclohexylamine hydrochloride |
| Smeltepunkt | 206°C to 209°C |
| Lugt | Odorless |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 3613002 |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Formel vægt | 135.64 |
| Procent renhed | ≥98% |