Få mere at vide
Cyclohexylamine Hydrochloride, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclohexylamine Hydrochloride |
| CAS | 4998-76-9 |
| Molekylær formel | C6H14ClN |
| MDL nummer | MFCD00050540 |
| Mængde | 500 g |
| SMIL | NC1CCCCC1.[H]Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 135.64 |
| Procent renhed | 98% |