Få mere at vide
Cyclohexylaminhydrobromid, 98%
Artikelnummer. 11395179
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11395179 100 g 100g
11305189 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11395179 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18439.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 26227-54-3 | C6H14BrN | 180,089 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26227-54-3
Molekylær formel C6H14BrN
Molekylvægt (g/mol) 180.089
MDL nummer MFCD00034986
InChI nøgle QOHWJRRXQPGIQW-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexylamine hydrobromide, cyclohexanamine hydrobromide, cyclohexylammonium bromide, cyclohexanamine, hydrobromide, cyclohexanaminium bromide, cyclohexyl amine hydrobromide, acmc-1ccru, cyclohexylamine hbr, ksc268i9n, cyclohexamine, hydrobromide salt
PubChem CID 117303
IUPAC navn cyclohexanamin;hydrobromid
SMIL C1CCC(CC1)N.Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexylamine hydrobromide
Smeltepunkt 197 °C til 201 °C
Mængde 100 g
Beilstein 3908098
Følsomhed Hygroskopisk
Formel vægt 180.09
Procent renhed 98%