Få mere at vide
Cyclohexylamin, 99%
Artikelnummer. 11975191 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
250ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11975191 10 L Plast tromle 10 L
10510021 250 mL Glasflaske 250ml
10786131 1 L Glasflaske 1 L
10796131 2.5 L Glasflaske 2.5 L
11350536 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 11975191 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 111280100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Add to basket
CAS: 108-91-8 | C6H13N | 99,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 108-91-8
Molekylær formel C6H13N
Molekylvægt (g/mol) 99.18
InChI nøgle PAFZNILMFXTMIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexylamine, aminocyclohexane, hexahydroaniline, hexahydrobenzenamine, aminohexahydrobenzene, cyclohexyl amine, 1-cyclohexylamine, 1-aminocyclohexane, aniline, hexahydro, benzenamine, hexahydro
PubChem CID 7965
ChEBI CHEBI:15773
IUPAC navn cyclohexanamin
SMIL C1CCC(CC1)N
Specifications
Kemisk navn eller materiale Cyclohexylamine
Smeltepunkt -17,0 °C
Tæthed 0.8665g/mL
Kogepunkt 133,0 °C til 134,0 °C
Flammepunkt 27 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Plast tromle
Lineær formel C6H11NH2
Brydningsindeks 1,4580 til 1,4600
Mængde 10 L
Beilstein 12,5
Merck Index 15,2722
Specifik vægtfylde 0.8665
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: blandet med de mest almindelige organiske opløsningsmidler
Viskositet 2,4 mPa (20 °C)
Formel vægt 99.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cyclohexylamine
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.