Få mere at vide
Cyclohexylamin, 98+%
Beskrivelse
Cyclohexylamin er et nyttigt som et mellemprodukt i organisk syntese. Det fungerer som en forløber til fremstilling af vedhængsarmede dialdehyder, bromhexin-HCl og sulfenamid-baserede reagenser. Det er meget udbredt i produktionen af vulkaniseringsacceleratorer som N-cyclohexyl-2-benzothiazolsulfonamid (CBS) og kunstige sødestoffer (cyclamater). Som korrosionsinhibitor bruges den til behandling af kedelvand og forhindrer korrosion af metaloverflader, der opstår på grund af opløst kuldioxid. Det er involveret som opløsningsmiddel i syntesen af en uorganisk-organisk hybrid halvleder, ZnS/CHA (CHA = cyclohexylamin) nanokompositter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Cyclohexylamin er et nyttigt som mellemprodukt i organisk syntese. Det fungerer som en forløber til fremstilling af vedhængsarmede dialdehyder, bromhexin-HCl og sulfenamid-baserede reagenser. Det er meget udbredt i produktionen af vulkaniseringsacceleratorer som N-cyclohexyl-2-benzothiazolsulfonamid (CBS) og kunstige sødestoffer (cyclamater). Som korrosionsinhibitor bruges den til behandling af kedelvand og forhindrer korrosion af metaloverflader, der opstår på grund af opløst kuldioxid. Det er involveret som opløsningsmiddel i syntesen af en uorganisk-organisk hybrid halvleder, ZnS/CHA (CHA = cyclohexylamin) nanokompositter.
Opløselighed Blandbar med vand, ethanol
, ethere, acetone, alkohol og ketoner.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, kuldioxid, natriumhypochlorit, organiske syrer, mineralsyrer og peroxider.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclohexylamine |
| Smeltepunkt | -18 °C |
| Tæthed | 0.868 |
| Kogepunkt | 133 °C til 134 °C |
| Flammepunkt | 27 °C (81 °F) |
| Brydningsindeks | 1.4585 |
| Mængde | 2500 mL |
| FN nummer | UN2357 |
| Beilstein | 471175 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Vis mere |