Få mere at vide
Cyclohexylamin, 98+%
Artikelnummer. 11402548
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11402548 500 mL 500ml
11314539 100 mL 100ml
11412548 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11402548 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15851.AP
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 108-91-8 | C6H13N | 99,177 g/mol
Cyclohexylamin er et nyttigt som et mellemprodukt i organisk syntese. Det fungerer som en forløber til fremstilling af vedhængsarmede dialdehyder, bromhexin-HCl og sulfenamid-baserede reagenser. Det er meget udbredt i produktionen af vulkaniseringsacceleratorer som N-cyclohexyl-2-benzothiazolsulfonamid (CBS) og kunstige sødestoffer (cyclamater). Som korrosionsinhibitor bruges den til behandling af kedelvand og forhindrer korrosion af metaloverflader, der opstår på grund af opløst kuldioxid. Det er involveret som opløsningsmiddel i syntesen af en uorganisk-organisk hybrid halvleder, ZnS/CHA (CHA = cyclohexylamin) nanokompositter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cyclohexylamin er et nyttigt som mellemprodukt i organisk syntese. Det fungerer som en forløber til fremstilling af vedhængsarmede dialdehyder, bromhexin-HCl og sulfenamid-baserede reagenser. Det er meget udbredt i produktionen af vulkaniseringsacceleratorer som N-cyclohexyl-2-benzothiazolsulfonamid (CBS) og kunstige sødestoffer (cyclamater). Som korrosionsinhibitor bruges den til behandling af kedelvand og forhindrer korrosion af metaloverflader, der opstår på grund af opløst kuldioxid. Det er involveret som opløsningsmiddel i syntesen af en uorganisk-organisk hybrid halvleder, ZnS/CHA (CHA = cyclohexylamin) nanokompositter.
Opløselighed Blandbar med vand, ethanol
, ethere, acetone, alkohol og ketoner.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, kuldioxid, natriumhypochlorit, organiske syrer, mineralsyrer og peroxider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-91-8
Molekylær formel C6H13N
Molekylvægt (g/mol) 99.177
MDL nummer MFCD00001486
InChI nøgle PAFZNILMFXTMIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexylamine, aminocyclohexane, hexahydroaniline, hexahydrobenzenamine, aminohexahydrobenzene, cyclohexyl amine, 1-cyclohexylamine, 1-aminocyclohexane, aniline, hexahydro, benzenamine, hexahydro
PubChem CID 7965
ChEBI CHEBI:15773
IUPAC navn cyclohexanamin
SMIL C1CCC(CC1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexylamine
Smeltepunkt -18 °C
Tæthed 0.868
Kogepunkt 133 °C til 134 °C
Flammepunkt 27 °C (81 °F)
Brydningsindeks 1.4585
Mængde 500 mL
FN nummer UN2357
Beilstein 471175
Følsomhed Luftfølsom
Merck Index 14,2729
Opløselighedsinformation Blandet med vand, ethanol, ætere, acetone, alkohol og ketoner.
Formel vægt 99.18
Procent renhed ≥98%