Få mere at vide
Cyclohexylamin 1000 μg/ml i Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325776
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30325776 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30325776 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09010092ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexylamine
CAS 108-91-8
Analyt- eller komponentnavne Cyclohexylamine
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C6 H13 N
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Glipizide Imp. B (EP), Sodium Cyclamate Imp. C (EP), Cyclohexanamine, Glipizide Impurity B, Sodium Cyclamate Impurity C
InChI formel InChI=1S/C6H13N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5,7H2
SMIL NC1CCCCC1
IUPAC navn cyclohexanamin
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Molekylvægt (g/mol) 99.17
Mængde 1 ml
Formel vægt 99,1048 g/mol