Få mere at vide
Cyclohexylacetylen, 98%
Beskrivelse
Cyclohexylacetylen anvendes til fremstilling af hydrido-vinylidenkomplekser af osmium, som finder vitale mellemprodukter i flere homogene og heterogene katalytiske reaktioner såsom alkenolimerisering, polymerisation og Fischer-Tropsch-syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
finder vitale mellemprodukter i flere homogene og heterogene katalytiske reaktioner såsom alkenolimerisering, polymerisation og Fischer-Tropsch-syntese.
Opløselighed Ikke blandbar med vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclohexylacetylene |
| Tæthed | 0.828 |
| Kogepunkt | 130 °C til 132 °C |
| Flammepunkt | 18 °C (64 °F) |
| Brydningsindeks | 1.454 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3295 |
| Beilstein | 1815535 |
| Opløselighedsinformation | Ublandelig med vand. |
| Formel vægt | 108.18 |
| Vis mere |