Få mere at vide
Cyclohexylacetone, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460713
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460713 5 g 5g
11470713 25 g 25g
11480713 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460713 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12748.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 103-78-6 | C9H16O | 140.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-78-6
Molekylær formel C9H16O
Molekylvægt (g/mol) 140.23
MDL nummer MFCD00019396
InChI nøgle UHBZEAPZATVYKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexylacetone, 1-cyclohexylacetone, 2-propanone, 1-cyclohexyl, acetonylcyclohexane, cyclohexyl-2-propanone, 1-cyclohexyl-2-propanone, cyclohexylaceton, acmc-20alcn, 1-cyclohexylacetone #, 1-cyclohexyl-propan-2-one
PubChem CID 66899
IUPAC navn 1-cyclohexylpropan-2-on
SMIL CC(=O)CC1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexylacetone
Tæthed 0.905
Kogepunkt 198°C to 200°C
Brydningsindeks 1.4525
Mængde 5 g
Beilstein 1209723
Formel vægt 140.23
Procent renhed 97%