Få mere at vide
Cyclohexyleddikesyre, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10070850 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10070850 5 g Glasflaske 5g
10080850 25 g Glasflaske 25g
10385740 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10070850 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 111270050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5292-21-7 | C8H14O2 | 142.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5292-21-7
Molekylær formel C8H14O2
Molekylvægt (g/mol) 142.20
MDL nummer MFCD00001518
InChI nøgle LJOODBDWMQKMFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexylacetic acid, cyclohexaneacetic acid, cyclohexylethanoic acid, hexahydrophenylacetic acid, cyclohexyl acetic acid, unii-v43k3to0hn, fema no. 2347, cyclohexane-acetic acid, v43k3to0hn, cyclo-hexylacetic acid
PubChem CID 21363
ChEBI CHEBI:37277
IUPAC navn 2-cyclohexyleddikesyre
SMIL OC(=O)CC1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexylacetic acid
Navn note 99%
Smeltepunkt 28.0°C to 32.0°C
Farve Hvid til gul
Tæthed 1.0070g/mL
Kogepunkt 242.0°C to 244.0°C
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H11CH2CO2H
Mængde 5 g
Beilstein 09, II, 9
Specifik vægtfylde 1.007
Formel vægt 142.2
Procent renhed 98+%
Fysisk form Lavtsmeltende faststof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexylacetic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.