Få mere at vide
Cyclohexylacetaldehyde (~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclohexylacetaldehyde |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h7-8H,1-6H2 |
| Formel vægt | 126.1045 |