Få mere at vide
Cyclohexyl Propionate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclohexyl Propionate |
| CAS | 6222-35-1 |
| Molekylær formel | C9H16O2 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16O2/c1-2-9(10)11-8-6-4-3-5-7-8/h8H,2-7H2,1H3 |
| SMIL | CCC(=O)OC1CCCCC1 |
| IUPAC navn | cyclohexyl propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.22 |
| Formel vægt | 156.115 |