Få mere at vide
Cyclohexylfenylketone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclohexyl Phenyl Ketone |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8,12H,2,5-6,9-10H2 |
| Formel vægt | 188.1201 |