Få mere at vide
Cyclohexyl p-toluensulfonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364835
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11364835 25 g 25g
11354835 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11364835 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17952.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 953-91-3 | C13H18O3S | 254.344 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 953-91-3
Molekylær formel C13H18O3S
Molekylvægt (g/mol) 254.344
MDL nummer MFCD00014291
InChI nøgle OHHPZPDQZMUTCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexyl p-toluenesulfonate, cyclohexyl tosylate, cyclohexyl toluenesulfonate, cyclohexylp-toluenesulfonate, cyclohexyl p-toluenesulphonate, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, cyclohexyl ester, p-toluenesulfonic acid, cyclohexyl ester, cyclohexyl-p-toluene sulfonate, benzenesulfonic acid, cyclohexyl ester, acmc-20aj06
PubChem CID 13722
IUPAC navn cyclohexyl-4-methylbenzensulfonat
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OC2CCCCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexyl p-toluenesulfonate
Smeltepunkt 45°C to 46°C
Mængde 25 g
Beilstein 2217391
Formel vægt 254.35
Procent renhed 97%