Få mere at vide
Cyclohexylmethylsulfid, 97 %
Artikelnummer. 11372276
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11372276 25 g 25g
11362276 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372276 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03712.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
CAS: 7133-37-1 | C7H14S | 130,25 g/mol
Cyclohexylmethylsulfid anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cyclohexyl methylsulfid anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i vand 173,5 mg
/L @ 25 C, alkohol.°
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7133-37-1
Molekylær formel C7H14S
Molekylvægt (g/mol) 130.25
MDL nummer MFCD00039460
InChI nøgle QQBIOCGHCKNYGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexyl methyl sulfide, methylthio cyclohexane, sulfide, cyclohexyl methyl, cyclohexane, methylthio, methylthiocyclohexane, methylcyclohexylsulfide, cyclohexylmethylsulphide, cyclohexyl methylsulfide, methyl cyclohexyl sulfide, methylsulfanyl cyclohexane
PubChem CID 81553
SMIL CSC1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexyl methyl sulfide
Smeltepunkt -80 °C
Tæthed 0.944
Kogepunkt 89 °C til 90 °C (35 mmHg)
Flammepunkt 61 °C (142 °F)
Lugt Ubehageligt
Brydningsindeks 1.494
Mængde 25 g
FN nummer UN3334
Beilstein 1919309
Opløselighedsinformation Opløselig i vand 173,5 mg/L @ 25 °C, alkohol.
IUPAC navn methylsulfanylcyclohexan
Formel vægt 130.25
Procent renhed 97%