Få mere at vide
Cyclohexyl methyl ketone, 95%
Artikelnummer. 11480077
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480077 5 g 5g
11490077 25 g 25g
11400087 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480077 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21000.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 823-76-7 | C8H14O | 126.199 g/mol
Det kan bruges til at fremstille acetoxycyclohexan. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det kan bruges til at fremstille acetoxycyclohexan. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at blande i
vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler og baser. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 823-76-7
Molekylær formel C8H14O
Molekylvægt (g/mol) 126.199
MDL nummer MFCD00040418
InChI nøgle RIFKADJTWUGDOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-cyclohexylethan-1-one, cyclohexyl methyl ketone, acetylcyclohexane, ethanone, 1-cyclohexyl, cyclohexylethanone, methyl cyclohexyl ketone, 1-acetylcyclohexane, cyclohexane, acetyl, acetophenone, hexahydro, ketone, cyclohexyl methyl
PubChem CID 13207
IUPAC navn 1-cyclohexylethanon
SMIL CC(=O)C1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexyl methyl ketone
Smeltepunkt -34°C
Tæthed 0.917
Kogepunkt 181°C to 183°C
Flammepunkt 66°C (151°F)
Analyseprocentområde 0.95
Brydningsindeks 1.452
Mængde 5 g
Beilstein 507229
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vægt 126.2
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexyl methyl ketone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Cyclohexylethan-1-one