Få mere at vide
Cyclohexyl methacrylate, 97%, stabilized, ACROS Organics™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterSpecifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Cyclohexyl methacrylate |
| Navn note | 97% |
| CAS | 101-43-9 |
| Farve | Colorless to Yellow |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Glass bottle |
| Molekylær formel | C10H16O2 |
| Lineær formel | H2C=C(CH3)CO2C6H11 |
| Brydningsindeks | 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589nm) |
| Show More |