Få mere at vide
Cyclohexylmethacrylat, 97%, stab. med ca. 50 ppm 4-methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclohexyl methacrylate |
| Navn note | stabiliseret med ≈50ppm 4-methoxyphenol |
| Tæthed | 0.97 |
| Kogepunkt | 72 °C til 73 °C (5 mmHg) |
| Flammepunkt | 82 °C (179 °F) |
| Brydningsindeks | 1.4577 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 2045235 |
| Formel vægt | 168.24 |
| Procent renhed | 97% |