Få mere at vide
Cyclohexylisothiocyanat, 98%
Artikelnummer. 11437427
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11437427 25 g 25g
11324539 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11437427 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15585.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1122-82-3 | C7H11NS | 141,232 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1122-82-3
Molekylær formel C7H11NS
Molekylvægt (g/mol) 141.232
MDL nummer MFCD00003841
InChI nøgle MZSJGCPBOVTKHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexyl isothiocyanate, cyclohexane, isothiocyanato, isothiocyanocyclohexane, cyclohexyl-isothiocyanat, isothiocyanic acid, cyclohexyl ester, cyclohexylisothiocyanate, cyclohexyl isothiocyanate, isothiocyanato, cyclohexyl-isothiocyanat german, isothiocyanato-cyclohexane, isothiocyanic acid cyclohexyl ester
PubChem CID 14289
IUPAC navn isothiocyanatocyclohexan
SMIL C1CCC(CC1)N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexyl isothiocyanate
Tæthed 1.033g/mL
Kogepunkt 219 °C
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.5380
Mængde 25 g
FN nummer UN2922
Beilstein 774525
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 141.24
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexyl isothiocyanate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclohexyl isothiocyanate