Få mere at vide
Cyclohexyl isothiocyanate, 98%
Artikelnummer. 11324539
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11324539 5 g 5g
11437427 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11324539 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15585.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1122-82-3 | C7H11NS | 141.232 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1122-82-3
Molekylær formel C7H11NS
Molekylvægt (g/mol) 141.232
MDL nummer MFCD00003841
InChI nøgle MZSJGCPBOVTKHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexyl isothiocyanate, cyclohexane, isothiocyanato, isothiocyanocyclohexane, cyclohexyl-isothiocyanat, isothiocyanic acid, cyclohexyl ester, cyclohexylisothiocyanate, cyclohexyl isothiocyanate, isothiocyanato, cyclohexyl-isothiocyanat german, isothiocyanato-cyclohexane, isothiocyanic acid cyclohexyl ester
PubChem CID 14289
IUPAC navn isothiocyanatocyclohexan
SMIL C1CCC(CC1)N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexyl isothiocyanate
Tæthed 1.033g/mL
Kogepunkt 219°C
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.5380
Mængde 5 g
FN nummer UN2922
Beilstein 774525
Følsomhed Moisture Sensitive
Formel vægt 141.24
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske