Få mere at vide
Cyclohexyl Isocyanide, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 931-53-3 |
| Tæthed | 0.89 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 173°C to 176°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00003839 |
| Mængde | 10 mL |
| Synonym | Cyclohexyl isocyanide, Cyclohexyl isonitrile, Cyclohexyl isocyanide |
| Molekylvægt (g/mol) | 109.17 |
| Grad | Research |