Få mere at vide
Cyclohexylhexanoat, 99%
Artikelnummer. 11447124
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11447124 100 g 100g
11437124 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11447124 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21547.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6243-10-3 | C4H9NO | 87,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6243-10-3
MDL nummer MFCD00046356
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexyl hexanoate
Molekylær formel C4H9NO
Brydningsindeks 1.446
Mængde 100 g
Synonym 3-oxetanemethanamine, 3-aminomethyl-oxetane, 3-aminomethyloxetane, 1-oxetan-3-yl methanamine, c-oxetan-3-yl-methylamine, oxetan-3-ylmethamine, oxetane-3-methanamine, n-methyl-3-oxetanamne, oxetane-3-ylmethanamine, pubchem23208
InChI nøgle KTHZBRAXOLUNBN-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1C(CO1)CN
IUPAC navn oxetan-3-ylmethanamin
Molekylvægt (g/mol) 87.12
PubChem CID 46840007
Formel vægt 198.31
Procent renhed 99%