Få mere at vide
Cyclohexylhexanoat, 99%
Artikelnummer. 11437124
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11437124 25 g 25g
11447124 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11437124 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21547.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6243-10-3 | C4H9NO | 87,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6243-10-3
MDL nummer MFCD00046356
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexyl hexanoate
Molekylær formel C12H22O2
Brydningsindeks 1.446
Mængde 25 g
Synonym hexanoic acid, cyclohexyl ester, cyclohexyl caproate, unii-v3b77j8gnh, v3b77j8gnh, cyclohexyl n-hexanoate, hexanoic acid cyclohexyl ester, acmc-1b676, 4-4-methoxyphenyl-1,3-thiazol-4-amine
InChI nøgle DTNOERNOMHQUCN-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCC(=O)OC1CCCCC1
IUPAC navn cyclohexylhexanoat
Molekylvægt (g/mol) 198.31
PubChem CID 80388
Formel vægt 198.31
Procent renhed 99%