Få mere at vide
Cyclohexylethylketon, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454337
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454337 5 g 5g
11464337 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11454337 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20409.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1123-86-0 | C9H16O | 140.226 g/mol
Cyclohexylethylketon bruges som mellemprodukt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cyclohexylethylketon bruges som mellemprodukt i organisk syntese.
Opløselighed Opløselig i organiske opløsningsmidler
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1123-86-0
Molekylær formel C9H16O
Molekylvægt (g/mol) 140.226
MDL nummer MFCD00060814
InChI nøgle AMHOPTNGSNYSBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl cyclohexyl ketone, cyclohexylethylketone, 1-propanone, 1-cyclohexyl, cyclohexyl ethyl ketone, ketone, cyclohexyl ethyl, 1-cyclohexyl-1-propanone, 1-cyclohexyl-propan-1-one, propanoylcyclohexane, 1-methylacetylcyclohexan, acmc-1c9ub
PubChem CID 70748
IUPAC navn 1-cyclohexylpropan-1-on
SMIL CCC(=O)C1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexyl ethyl ketone
Tæthed 0.91
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in organic solvents.
Formel vægt 140.23
Procent renhed 99%