Få mere at vide
Cyclohexyl chloride, 98%
Artikelnummer. 10214140 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
Artikelnummer. 10214140
Brand: Thermo Scientific Acros 111302500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 542-18-7 | C6H11Cl | 118.61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 542-18-7
Molekylær formel C6H11Cl
Molekylvægt (g/mol) 118.61
MDL nummer MFCD00003822
InChI nøgle UNFUYWDGSFDHCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexyl chloride, cyclohexane, chloro, monochlorocyclohexane, chlorcyclohexan, chlorzyklohexan, unii-pnv8c821fh, pnv8c821fh, chlor-cyclohexane, cyclohexylchloride, chloro-cyclohexane
PubChem CID 10952
ChEBI CHEBI:39156
IUPAC navn chlorcyclohexan
SMIL C1CCC(CC1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexyl chloride
Navn note 98%
Smeltepunkt -44°C
Tæthed 1.0000g/mL
Kogepunkt 142°C
Flammepunkt 28°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H11Cl
Brydningsindeks 1.4610 to 1.463
Mængde 250 g
Beilstein 05, 21
Merck Index 15, 2725
Specifik vægtfylde 1
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.02g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and diethyl ether
Viskositet 1.73 mPa.s (20°C)
Formel vægt 118.61
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexyl chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.