Få mere at vide
Cyclohexylbromid, 99%
Artikelnummer. 10103450 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10103450 1 L Glasflaske 1 L
10081740 5 mL Glasflaske 5ml
10397950 250 mL Glasflaske 250ml
10434025 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10103450 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 159080010
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 108-85-0 | C6H11Br | 163,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-85-0
Molekylær formel C6H11Br
Molekylvægt (g/mol) 163.06
MDL nummer MFCD00003819
InChI nøgle AQNQQHJNRPDOQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexyl bromide, cyclohexane, bromo, 1-bromocyclohexane, unii-ya0ums4rny, bromo-cyclohexane, ya0ums4rny, cyclohexylbromide, bromocylcohexane, bromocyclohexane, ksc178g7n
PubChem CID 7960
IUPAC navn bromcyclohexan
SMIL BrC1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexyl bromide
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.3300g/mL
Kogepunkt 166,0 °C til 167,0 °C
Flammepunkt 62 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H11Br
Brydningsindeks 1,4940 til 1,4960
Mængde 1 L
Beilstein 05, 24
Merck Index 15, 2723
Specifik vægtfylde 1.33
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og ether
Formel vægt 163.06
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske