Få mere at vide
Cyclohexylacrylat, 98+%, stab. med 100 ppm 4-methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclohexyl acrylate |
| Navn note | stabiliseret med 100 ppm 4-methoxyphenol |
| Tæthed | 0.98 |
| Kogepunkt | 182 °C til 184 °C |
| Flammepunkt | 68 °C (154 °F) |
| Brydningsindeks | 1.459 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3082 |
| Beilstein | 1937528 |
| Formel vægt | 154.21 |
| Vis mere |