Få mere at vide
Cyclohexylacrylat, 98+%, stab. med 100 ppm 4-methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377796
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11377796 5 g 5g
11387796 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377796 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12925.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3066-71-5
Molekylær formel C9H14O2
Molekylvægt (g/mol) 154.21
MDL nummer MFCD00046349
InChI nøgle KBLWLMPSVYBVDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexyl acrylate, 2-propenoic acid, cyclohexyl ester, sartomer sr 220, acrylic acid, cyclohexyl ester, acrylic acid cyclohexyl ester, cyclohexylacrylate, acrylic acid cyclohexyl, acmc-209slu, wln: l6tj aov1u1, 4-06-00-00038 beilstein handbook reference
PubChem CID 18298
IUPAC navn cyclohexylprop-2-enoat
SMIL C=CC(=O)OC1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexyl acrylate
Navn note stabilized with 100ppm 4-methoxyphenol
Kogepunkt 182°C to 184°C
Flammepunkt 68°C (154°F)
Mængde 5 g
FN nummer UN3082
Beilstein 1937528
Formel vægt 154.21
Procent renhed ≥98%