Få mere at vide
Cyclohexyl 4-Methylbenzenesulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclohexyl 4-Methylbenzenesulfonate |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O3S/c1-11-7-9-13(10-8-11)17(14,15)16-12-5-3-2-4-6-12/h7-10,12H,2-6H2,1H3 |
| Formel vægt | 254.0977 |