Få mere at vide
cyclohexyl 4-aminobenzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cyclohexyl 4-aminobenzoate |
| CAS | 80787-45-7 |
| Molekylær formel | C13 H17 N O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO2/c14-11-8-6-10(7-9-11)13(15)16-12-4-2-1-3-5-12/h6-9,12H,1-5,14H2 |
| SMIL | Nc1ccc(cc1)C(=O)OC2CCCCC2 |
| IUPAC navn | cyclohexyl 4-aminobenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 219.28 |
| Formel vægt | 219.126 |