missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

cyclohexyl 4-aminobenzoate, TRC

Artikelnummer. 30367111
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30367111 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30367111 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC99514050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale cyclohexyl 4-aminobenzoate
CAS 80787-45-7
Molekylær formel C13 H17 N O2
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C13H17NO2/c14-11-8-6-10(7-9-11)13(15)16-12-4-2-1-3-5-12/h6-9,12H,1-5,14H2
SMIL Nc1ccc(cc1)C(=O)OC2CCCCC2
IUPAC navn cyclohexyl 4-aminobenzoate
Molekylvægt (g/mol) 219.28
Formel vægt 219.126
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.