Få mere at vide
Cyclohexyl 2-chloracetat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10426662
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10426662 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10436662 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10426662 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM03519DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 6975-91-3
Molekylær formel C8H13ClO2
Molekylvægt (g/mol) 176.64
MDL nummer MFCD00084989
InChI nøgle IBFHBLOKQVCABG-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexyl chloroacetate, cyclohexyl chloroacetate #, 1-chloroacetyl oxy cyclohexane, chloroacetic acid cyclohexyl ester, chloroacetic acid, cyclohexyl ester, acetic acid, 2-chloro-, cyclohexyl ester
PubChem CID 228008
IUPAC navn cyclohexyl-2-chloracetat
SMIL C1CCC(CC1)OC(=O)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexyl 2-chloroacetate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel ClCH2CO2C6H11
Mængde 1 g
Formel vægt 176.64
Procent renhed 97%