Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Cycloheximid, ultrarent, 95%
Artikelnummer. 15458449
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15458449 1 g 1g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15458449 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J66901.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    753.74 DKK
    677.65 DKK / 1g
    Spare 76.09 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 66-81-9 | C15H23NO4 | 281.35 g/mol
En proteinsyntesehæmmer i eukaryote celler
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cycloheximide
Type Cycloheximid
Navn note Ultrapure
Fysisk form Pulver
CAS 66-81-9
Smeltepunkt 111 °C til 116 °C
Farve Creme til hvid
Mængde 1 g
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Molekylær formel C15H23NO4
MDL nummer MFCD00082346
FN nummer UN2811
Beilstein 88868
Kogepunkt 492 °C
Merck Index 14,2728
Synonym 3-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide; Actidione
Opløselighedsinformation Opløseligt i DMSO, acetone, ethanol og methanol; Let opløselig i vand med sonikering
InChI nøgle YPHMISFOHDHNIV-QTEFRXOUNA-N
SMIL [H][C@]1(C[C@@H](C)C[C@H](C)C1=O)[C@H](O)CC1CC(=O)NC(=O)C1
IUPAC navn 4-[(2R)-2-[(1S,3S,5S)-3,5-dimethyl-2-oxocyclohexyl]-2-hydroxyethyl]piperidin-2,6-dion
Molekylvægt (g/mol) 281.35
PubChem CID 6197
ChEBI CHEBI:27641
Formel vægt 281.35
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cycloheximide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cycloheximide