Få mere at vide
Cycloheximid, TRC
Artikelnummer. 30360263
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30360263 1 g
30362943 100 mg
30366239 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30360263 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9882701G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66-81-9
Molekylær formel C15 H23 N O4
Molekylvægt (g/mol) 281.35
Synonym 2,6-Piperidinedione, 4-[2-(3,5-dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]-, [1S-[1α(S*),3α,5β]]-, Glutarimide, 3-[2-(3,5-dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]- (7CI,8CI), Naramycin A (6CI), 4-[(2R)-2-[(1S,3S,5S)-3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl]-2-hydroxyethyl]-2,6-piperidinedione, (-)-Cycloheximide, 3-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide, Acti-Aid, Acti-dione, Acti-dione BR, Acti-dione PM, Acti-dione TGF, Actidion, CHX, Cicloheximide, Cycloheximide, FT 3422-2, LDN 97549, NM-MCD 80, NSC 185, Naramycin, Naramycin Microcapsule D 80, Naramycin NM-MCU 80, TZA, U 4527, l-Cycloheximide, β-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide
IUPAC navn 4-[(2R)-2-[(1S,3S,5S)-3,5-dimethyl-2-oxocyclohexyl]-2-hydroxyethyl]piperidin-2,6-dion
SMIL C[C@H]1C[C@H](C)C(=O)[C@@H](C1)[C@H](O)CC2CC(=O)NC(=O)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cycloheximide
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C15H23NO4/c1-8-3-9(2)15(20)11(4-8)12(17)5-10-6-13(18)16-14(19)7-10/h8-12,17H,3-7H2,1-2H3,(H,16,18,19)/t8-,9-,11-,12+/m0/s1
Formel vægt 281.1627