Få mere at vide
Cycloheximide, from Microbial, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11388499 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
11388499 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11388499 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210018301
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 66-81-9
Molekylær formel C15H23NO4
Molekylvægt (g/mol) 281.35
MDL nummer MFCD00082346
InChI nøgle YPHMISFOHDHNIV-QTEFRXOUNA-N
Synonym cycloheximide, actidione, cycloheximide, naramycin a, kaken, actidion, actidone, hizarocin, naramycin, neocycloheximide
PubChem CID 6197
ChEBI CHEBI:27641
IUPAC navn 4-[(2R)-2-[(1S,3S,5S)-3,5-dimethyl-2-oxocyclohexyl]-2-hydroxyethyl]piperidin-2,6-dion
SMIL [H][C@]1(C[C@@H](C)C[C@H](C)C1=O)[C@H](O)CC1CC(=O)NC(=O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cycloheximide
Navn note fra Microbial; ∽800 μg/mg
Farve Hvid
Analyseprocentområde ≥94%
Mængde 1 g
Formel vægt 281.35
Fysisk form Pulver