Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Cycloheximid, 95 %
Artikelnummer. p-3523408 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10286291
Brand: Thermo Scientific Chemicals 357420010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Cycloheximid, CAS # 66-81-9, er en forbindelse produceret af bakterien Streptomyces griseus, der viser en antifungal antibiotisk aktivitet med evnen til kun at hæmme proteinsyntese i eukaryote celler.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Cycloheximid er en semisyntetisk forbindelse, der viser en antifungal antibiotisk aktivitet.
  • Det produceres af bakterien Streptomyces griseus
  • Cycloheximid kan hæmme proteinsyntesen i eukaryote celler, men ikke i prokaryoter ved at interagere direkte med translokaseenzymet og interferere med translokationstrinnet. Desuden blokerer denne forbindelse også A-stedet af ribosomer
Anvendelse
  • Cycloheximid viser en neurobeskyttende, fungicid og anticoronaviral aktivitet
  • I biomedicinsk forskning kan det inducere glykogenolyse, glukoneogenese og ureagenese
  • På grund af betydelige toksiske bivirkninger såsom teratogenese, DNA-skader, fødselsdefekter og toksicitet for sædceller, bruges denne kemiske forbindelse kun i in vitro-forskningsapplikationer
  • Denne forbindelse viser også inhiberende aktivitet mod ferroptose
  • Det bruges også i laboratoriemedier som et selektivt middel til at tillade isolering af patogene og ikke-patogene svampe fra andre typer prøver
  • I laboratorieforskning relateret til plantebiologi kan det inducere ethylenproduktion for at fremme plantevæksten
  • I laboratorieforskning kan denne forbindelse anvendes til at bestemme halveringstiden for protein i ethvert cellulært system. Behandlingen af in vitro-celler med cycloheximid i et tidsforløbseksperiment efterfulgt af western blotting ved hjælp af dette cellelysat kan vise forskelle i proteinhalveringstid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66-81-9
Molekylær formel C15H23NO4
Molekylvægt (g/mol) 281.35
MDL nummer MFCD00082346
InChI nøgle YPHMISFOHDHNIV-QTEFRXOUNA-N
Synonym cycloheximide, actidione, cycloheximide, naramycin a, kaken, actidion, actidone, hizarocin, naramycin, neocycloheximide
PubChem CID 6197
ChEBI CHEBI:27641
IUPAC navn 4-[(2R)-2-[(1S,3S,5S)-3,5-dimethyl-2-oxocyclohexyl]-2-hydroxyethyl]piperidin-2,6-dion
SMIL [H][C@]1(C[C@@H](C)C[C@H](C)C1=O)[C@H](O)CC1CC(=O)NC(=O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cycloheximide
Smeltepunkt 107.0°C to 114.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Merck Index 15,2721
Specifik rotationstilstand − 28.50 (20.00°C c=1,CHCl3)
Specifik rotation − 28.50
Opløselighedsinformation Solubility in water: 2.1 g/100mL (2 c). Other solubilities: soluble in chloroform, ether, acetone, methanol, and ethanol
Formel vægt 281.35
Procent renhed 95%
Fysisk form Glassy Irregular Shaped Granules
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cycloheximide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.