Generel beskrivelse
- Cycloheximid er en semisyntetisk forbindelse, der viser en antifungal antibiotisk aktivitet.
- Det produceres af bakterien Streptomyces griseus
- Cycloheximid kan hæmme proteinsyntesen i eukaryote celler, men ikke i prokaryoter ved at interagere direkte med translokaseenzymet og interferere med translokationstrinnet. Desuden blokerer denne forbindelse også A-stedet af ribosomer
Anvendelse
- Cycloheximid viser en neurobeskyttende, fungicid og anticoronaviral aktivitet
- I biomedicinsk forskning kan det inducere glykogenolyse, glukoneogenese og ureagenese
- På grund af betydelige toksiske bivirkninger såsom teratogenese, DNA-skader, fødselsdefekter og toksicitet for sædceller, bruges denne kemiske forbindelse kun i in vitro-forskningsapplikationer
- Denne forbindelse viser også inhiberende aktivitet mod ferroptose
- Det bruges også i laboratoriemedier som et selektivt middel til at tillade isolering af patogene og ikke-patogene svampe fra andre typer prøver
- I laboratorieforskning relateret til plantebiologi kan det inducere ethylenproduktion for at fremme plantevæksten
- I laboratorieforskning kan denne forbindelse anvendes til at bestemme halveringstiden for protein i ethvert cellulært system. Behandlingen af in vitro-celler med cycloheximid i et tidsforløbseksperiment efterfulgt af western blotting ved hjælp af dette cellelysat kan vise forskelle i proteinhalveringstid.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cycloheximide |
| Smeltepunkt | 107.0°C to 114.0°C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 94% min. (HPLC) |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | 2811 |
| Merck Index | 15,2721 |
| Specifik rotation | − 28.50 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 2.1 g/100mL (2 c). Other solubilities: soluble in chloroform, ether, acetone, methanol, and ethanol |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Cycloheximide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.